Learn More
Kartell™ Barra de agitación magnética triangular
La barra de agitación magnética Kartell™ es ideal para disolver sólidos y mezclar sedimentos gracias a su acción raspadora.
Marca: Kartell™ 0078000
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Cuneiforme
- Las superficies anguladas crean una gran turbulencia incluso a bajas velocidades
- Adecuado para productos alimenticios