Learn More
Fisherbrand™ Barras agitadoras triangulares de PTFE
Código de producto. 11858932 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
12 x 6 mm
20 x 8 mm
25 x 8mm
35 x 9 mm
25 x 14 mm
40 x 14 x 14 mm
50 x 12 x 12 mm
55 x 14 x 14 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
5 PCS
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
11858932 55 x 14 x 14 mm 5 PCS
11848932 40 x 14 x 14 mm paquete de 5
11818872 12 x 6 mm 10 PCS
12626326 20 x 8 mm paquete de 10
11597812 35 x 9 mm paquete de 5
11838872 35 x 9 mm paquete de 10
11828872 25 x 8mm paquete de 10
11898922 25 x 14 mm paquete de 10
11848872 50 x 12 x 12 mm paquete de 5
9 options
Código de producto. 11858932
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especialmente eficaz para la disolución de sólidos y la mezcla de sedimentos debido a una acción similar al raspado en la base del recipiente. La barra agitadora de PTFE triangular proporciona una acción de agitación estable para recipientes de fondo plano.
  • Barra de agitación magnética estable de uso general
  • Especialmente eficaz para la disolución de sólidos y la mezcla de sedimentos debido a una acción similar al raspado en la base del recipiente
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Color Blanco
Descripción Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 55 x 14 x 14 mm
Para utilizar con (equipo) Contenedores y recipientes/agitadores con placas calefactoras
Altura (métrico) 14 mm
Anchura (métrico) 14 mm
Longitud (métrico) 55 mm
Cantidad 2/Paq.
Forma Triangle