Learn More
Fisherbrand™ Barras agitadoras triangulares de PTFE
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
12 x 6 mm
20 x 8 mm
25 x 8mm
35 x 9 mm
25 x 14 mm
40 x 14 x 14 mm
50 x 12 x 12 mm
55 x 14 x 14 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
5 PCS
paquete de 10
paquete de 5
Descripción
- Barra de agitación magnética estable de uso general
- Especialmente eficaz para la disolución de sólidos y la mezcla de sedimentos debido a una acción similar al raspado en la base del recipiente
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
| Color | Blanco |
| Descripción | Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 50 x 12 x 12 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Contenedores y recipientes/agitadores con placas calefactoras |
| Altura (métrico) | 12 mm |
| Anchura (métrico) | 12 mm |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Cantidad | 5/Paq. |
| Mostrar más |