Learn More
Copan Italia™ Espátula para células
Descripción
- 171mm
- Forma de T
- Estéril
- Azul
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Sí |
| Color | Azul |
| Longitud (métrico) | 171 mm |
| Cantidad | 1000/paq. |
| Forma | T |
| Material | Poliestireno |
| Tipo de producto | Espátula para células |
| Esterilidad | Estéril |