Learn More
Copan Italia™ Espátula para células
Código de producto. 11716638
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000/paq.
500 paq.
Material:
Plástico
Poliestireno
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 500
Código de producto. Cantidad Material unitSize
11716638 1000/paq. Poliestireno paquete de 1000
11746548 500 paq. Plástico paquete de 500
2 options
Código de producto. 11716638
Marca: Copan Italia™ 173CS10
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice la espátula para células Copan Italia™ para llevar a cabo recuentos de placas CFU en agua, leche, orina y otras muestras líquidas. Los aparatos de laboratorio son desechables, estériles, con forma de T y de color azul.
  • 171mm
  • Forma de T
  • Estéril
  • Azul
Especificaciones
Desechables Sí
Color Azul
Longitud (métrico) 171 mm
Cantidad 1000/paq.
Forma T
Material Poliestireno
Tipo de producto Espátula para células
Esterilidad Estéril