Learn More
Spectrum™ Kits de tamaños de prueba para tubos de membrana de diálisis de CE de calidad Biotech (1 medidor), MWCO: 1000 kd
Código de producto. p-7184568
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
10 mm
20 mm
Tamaño de la unidad:
1 metro
10 metros
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
11510980 10 mm cada uno
15360682 20 mm 1 metro
15350682 20 mm 10 metros
3 options
Código de producto. 11510980
Marca: Spectrum™ 131486T
Includes
  • Rollo 1 m de tubos de diálisis de CE Biotech (anchura plana de 16 mm)
  • 2 Tapones de tubos universales
  • 5 selecciones de apertura de tubos
Ideal para aplicaciones de diálisis pequeñas y críticas que requieren la selectividad y retención más concisas proporcionadas por la membrana de éster de celulosa (CE) Biotech respecto a la RC de grado estándar
Ideal para aplicaciones de diálisis pequeñas y críticas que requieren la selectividad y retención más concisas proporcionadas por la membrana de éster de celulosa (CE) Biotech respecto a la RC de grado estándar
Los kits son ideales para comparar el rendimiento de MWCO de membrana para optimizar la separación o la purificación. Proporciona una longitud de 1 m de tubos de membrana de CE de grado Biotech (anchura plana de 16 mm), un par de tapones de tubos universales y 5 selecciones de apertura de tubos de membrana. Los tubos están envasados en húmedo en un conservante con ácida sódica al 0,05 % que se enjuaga fácilmente con agua. Nueve MWCO diferentes disponibles: De 0,1 a 0,5 kD, de 0,5 a 1,0 kD, de 3,5 a 5 kD, de 8 a 10 kD, 20 kD, 50 kD, 100 kD, 300 kD y 1000 kD.
  • Porosidad controlada rígidamente para una mejor selectividad y separaciones que la RC de grado estándar
  • 9 MWCO disponibles que van desde 100 hasta 1 000 000 daltons
  • Ultrapura, sin impurezas de metales pesados o sulfuro
  • Bajo nivel de fijación de proteínas
  • No se requiere eliminación de glicerina, limpieza o pretratamiento
Especificaciones
Tipo de producto Kit de ensayo de diálisis
MWCO 1000 kD
Diámetro (métrico) 10 mm
Diámetro (imperial) 0,39 in
Contenido del kit Rollo de 1 m de tubos de membrana de diálisis de CE grado Biotech, 2 tapones universales, 5 selecciones de apertura
Cantidad Cada uno
Para utilizar con (aplicación) Ideal para aplicaciones de diálisis pequeñas y críticas