Learn More
Óxido de tri-n-octilfosfina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10636784 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. 10636784
Marca: Thermo Scientific Acros 207601000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 78-50-2 | C24H51OP | 386.64 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-50-2
Fórmula molecular C24H51OP
Peso molecular (g/mol) 386.64
Número MDL MFCD00002083
Clave InChI ZMBHCYHQLYEYDV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trioctylphosphine oxide, tri-n-octylphosphine oxide, topo, phosphine oxide, trioctyl, cyanex 921, hostarex px 324, trioctyl phosphine oxide, trioctylphosphane oxide, trioctylphosphino-1-one, acmc-209peg
PubChem CID 65577
Nombre IUPAC 1-dioctilfosforiloctano
SMILES CCCCCCCCP(=O)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tri-n-octylphosphine oxide
Punto de fusión 50.0°C to 55.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 201.0°C to 202.0°C (2.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 230°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (including isomer) (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [CH3(CH2)7]3P(O)
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in cyclohexane,methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.64
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino, cristales o copos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.