Learn More
tri-n-Butil(1-etoxivinil)estaño, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7030725
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. 15434157
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H31562.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 97674-02-7 | C16H34OSn | 361.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97674-02-7
Fórmula molecular C16H34OSn
Peso molecular (g/mol) 361.16
Número MDL MFCD00010240
Clave InChI HGXJOXHYPGNVNK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tributyl 1-ethoxyvinyl stannane, tributyl 1-ethoxyvinyl tin, tributyl 1-ethoxyethenyl stannane, 1-ethoxyvinyltributyltin, 1-ethoxyvinyl tributyltin, 1-ethoxyvinyltri-n-butyltin, 1-ethoxyvinyl tributylstannane, 1-ethoxyethenyl tributylstannane, tributyl-1-ethoxyvinyl tin, stannane, tributyl 1-ethoxyethenyl
PubChem CID 619414
Nombre IUPAC tributil(1-etoxietenil)estannano
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C(=C)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tri-n-butyl(1-ethoxyvinyl)tin
Densidad 1.067
Punto de ebullición 85°C to 86°C (0.07 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.476
Cantidad 1 g
Número UN UN2788
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.14