Learn More
Fisherbrand™ Vasos de precipitados de polipropileno con tres picos
Código de producto. p-33524 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
800 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11749398 50 ml paquete de 100
11759398 100 ml paquete de 100
11769398 250 ml paquete de 100
11779398 400 ml paquete de 100
11789398 800 ml paquete de 100
5 options
Código de producto. 11749398
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Labio de tres esquinas para vertido sin goteo
Resiste la esterilización en autoclave y la reutilización, pero es lo bastante económico como para ser desechable
  • Resistente a los ácidos, álcalis y disolventes más comunes
  • Graduaciones fáciles de leer en l y ml
  • Precisión del ± 5,0 %
  • Graduaciones de 10 ml
Especificaciones
Exactitud ±5%
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Adecuado para su uso con ácidos, álcalis y disolventes de uso común
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables
Graduated Sí