Learn More
Fisherbrand™ Vasos de precipitados de polipropileno con tres picos
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
800 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±5% |
| Capacidad (métrico) | 800 ml |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para su uso con ácidos, álcalis y disolventes de uso común |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Desechables | Sí |
| Graduated | Sí |