Especificaciones
| Exactitud | ±5% |
| Capacidad (métrico) | 400 ml |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para su uso con ácidos, álcalis y disolventes de uso común |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Desechables | Sí |
| Graduated | Sí |