Learn More
BOLA Tri-Clamp GL-Adaptor
Código de producto. 15513293
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
16 mm
32 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
15513293 16 mm cada uno
16496390 32 mm cada uno
2 options
Código de producto. 15513293
Marca: BOLA D90124
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tri-Clamp GL-Adaptor Fitting for transition of Tri-Clamp as per DIN 32 676
  • Fitting made of PTFE for transition of Tri-Clamp as per DIN 32 676 to a GL-threaded neck.
  • Universal chemical resistance, the flowing product is only exposed to PTFE.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Diámetro interior (métrico) 16 mm
Tamaño de rosca GL 18
Color White