missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TRHR Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13454759
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
13454759 50 μg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 13454759

Marca: Invitrogen™ PA533088

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Gibbon, Monkey, Sheep, Dog, Elephant, Panda, Horse, Pig (100%); Marmoset, Mouse, Rat, Bovine, Hamster, Opossum, Turkey, Chicken, Lizard, Xenopus (94%); Stickleback (88%); Rabbit, Zebrafish (81%). For IHC(P), use heat induced antigen retrieval in pH 6.0 citrate buffer. After incubation with the primary antibody, slides were incubated with biotinylated secondary antibody, followed by alkaline phosphatase-streptavidin and chromogen.

TRH-R is a 398 amino acid integral membrane protein with six transmembrane domains and belongs to G-protein coupled receptor 1 family. It acts as a receptor for the signaling hormone TRH and activates the inositol phospholipid-calcium-protein kinase C transduction pathway upon binding with TRH. Reports suggest that TRH-R is a neurotransmitter and neuro regulator that controls dimerization of the TRH receptor and potentiates hormone-induced receptor trafficking. It is known to widely express in the thyrotroph cells of the anterior pituitary.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRHR
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.8 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.1% sodium azide
génica TRHR
N.º de referencia del gen P34981, Q28596
Alias de gen MGC141920; Thyroliberin receptor; thyrotropin releasing hormone receptor; thyrotropin-releasing hormone receptor; TRH receptor; TRH1 Receptor; Trhr; TRH-R; TRH-R1
Símbolos de los genes TRHR
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic 16 amino acid peptide from C-terminus of human TRH Receptor.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100056618, 100415777, 443425, 482007, 7201
Especies diana Human, Canine, Sheep, Pig, Horse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.