Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Treviso
Código de producto. 15998151
Change view
Click to view available options
Tamaño:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
15998151 48 1 par
15908151 39 1 par
15918151 40 1 par
15928151 41 1 par
15938151 42 1 par
15948151 43 1 par
15958151 44 1 par
15968151 45 1 par
15978151 46 1 par
15988151 47 1 par
10 options
Código de producto. 15998151
Marca: Emma Safety Footwear MM10509248
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El ajuste del pie proporciona al usuario una sensación natural de ligereza y ventilación en los pies. La pala resistente al agua y la plantilla textil hacen que los zapatos sean prácticamente a prueba de penetración. La suela exterior 100% de caucho de nitrilo repele los líquidos, dañinos o no, y proporciona un agarre adicional en la mayoría de las superficies.
  • O3-Zapato de trabajo sin puntera de acero y con suela.
  • Fabricación en cuero de grano entero.
  • Suela de caucho de nitrilo resistente al calor
  • Sin metales
  • Forro sin cromo
  • Certificación ESD
  • Sanitized
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN ISO 20347:2012
Tipo de tapón Cordones
Color Negro
Diseñar Treviso
Material de revestimiento Hydro-Tec™ Sanitized Silver y cuero saludable
Material Cuero
Tamaño 48