missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Treosulfan, MedChemExpress

Código de producto. 16487106
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16487106 100 mg 100 miligramos
16489607 5 mg 5 miligramos
16463107 50 mg 50 miligramos
16427068 10 mg 10 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16487106

Marca: Medchem Express HY16503

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Treosulfan (NSC 39069) is a bifunctional alkylating agent with activity in ovarian cancer and other solid tumor types.

Treosulfan (NSC 39069) is a bifunctional alkylating agent with activity in ovarian cancer and other solid tumor types.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Treosulfan
CAS 299-75-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H14O8S2
Cantidad 100 mg
Sinónimo NSC 39069 Treosulphan
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (359.32 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (179.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]([C@@H](O)COS(C)(=O)=O)COS(C)(=O)=O
Peso molecular (g/mol) 278.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.3
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.