missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TREML4 Monoclonal Antibody (817914)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 30536229
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30536229 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30536229

Marca: Invitrogen™ MA561565

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Reconstitute with sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.

Positively regulates Toll-like receptor TLR7 signaling in macrophages.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TREML4
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 817914
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with trehalose and no preservative
génica TREML4
N.º de referencia del gen Q3LRV9
Alias de gen 5031403H21Rik; BB137214; IDCP1; IG-like domain containing protein IDCP1c; TLT4; TLT-4; TREM; TREM like transcript 4; Treml3; Treml4; trem-like transcript 4 protein; Triggering receptor expressed on myeloid cells; triggering receptor expressed on myeloid cells like 4; triggering receptor expressed on myeloid cells-like 3; triggering receptor expressed on myeloid cells-like 3b; triggering receptor expressed on myeloid cells-like 4; triggering receptor expressed on myeloid cells-like protein 3; Triggering receptor expressed on myeloid cells-like protein 4; UNQ9425/PRO34675
Símbolos de los genes TREML4
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse TREML4/TLT-4, Gly25-Pro195.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 224840
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.