Learn More
TREML1/TLT-1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
292.00€ - 540.75€
Especificaciones
| Antígeno | TREML1/TLT-1 |
|---|---|
| Dilución | Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18460051
|
Novus Biologicals
NBP1-84235-25ul |
25 μL |
292.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18245606
|
Novus Biologicals
NBP1-84235 |
0.1 mL |
572.00€ 540.75€ / 0.10 ml Ahorro 31.25€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
TREML1/TLT-1 Polyclonal specifically detects TREML1/TLT-1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Especificaciones
| TREML1/TLT-1 | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 340205 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:KRKQGNRLGVCGRFLSSRVSGMNPSSVVHHVSDSGPAAELPLDVPHIRLDSPPSFDNTTYTSLPLDSPSGKPSLPAPSSLPPLPPKVLVCSKPVTYATVIFPGGNKGGGTSCGPAQNPPNNQTPSS | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Human | |
| dJ238O23.3, GLTL1825, PRO3438, TLT-1, TLT1MGC119173, trem-like transcript 1 protein, triggering receptor expressed on myeloid cells-like 1, Triggering receptor expressed on myeloid cells-like protein 1 | |
| TREML1 | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
For Research Use Only