Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA para TREM1 ratón
Código de producto. 18537824
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
paquete de 10
18537824 10 x 96 pruebas paquete de 10
15425353 96 pruebas 1 set
2 options
Código de producto. 18537824
Marca: Invitrogen™ EMTREM1X10
Includes
Placas precubiertas, estándar, anticuerpo detector, conjugado HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
Kit de ELISA tipo sándwich
The Mouse TREM1 ELISA quantitates Ms TREM1 in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms TREM1. Principle of the method The Mouse TREM1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
El TREM1 (receptor desencadenante expresado en células mieloides 1) es un receptor perteneciente a la superfamilia Ig que amplifica las respuestas inflamatorias mediadas por neutrófilos y monocitos provocadas por infecciones bacterianas y fúngicas al estimular la liberación de quimioquinas y citoquinas proinflamatorias, así como una mayor expresión superficial de los marcadores de activación celular. Se cree que el TREM1 y otras proteínas TREM relacionadas, como el TREM2, actúan para modular la respuesta inflamatoria. El TREM1 también se ha relacionado con la enfermedad inflamatoria intestinal que resulta en una mayor producción de TNF, IL-6, IL-8 y MCP-1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q9JKE2
Intervalo del ensayo 0.274 to 200 ng/mL
Sensibilidad del ensayo 0.25 ng/mL
Intervalo de calibración De 0,25 ng/ml a 200 ng/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Familia de proteínas Chemokine & Receptors
Tipo de muestra Plasma, Serum, Supernatant
Especificidad Cross Reactivity: This ELISA kit shows no cross-reactivity with the following cytokines tested: Mouse CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, Eotaxin , Eotaxin-2, Fas Ligand, Fractalkine, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 R beta, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, Leptin R, LEPTIN(OB), LIX, L-Selectin, Lymphotactin, MCP-1, MCP-5, M-CSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alpha, PF-4, P-Selectin, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Mouse
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 58217
Símbolo de gen Trem1
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10
Contenido del kit Pre-coated 96 well plate, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte HRP
Cantidad 10 x 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inmunología
Volumen de muestra Plasma 50 μL, Serum 50 μL, Supernatant 100 μL
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Ratón
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min