missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TREM1 Antibody (888111), PE/Atto594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB12781PEATT594
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
TREM1 Monoclonal antibody specifically detects TREM1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
| TREM1 | |
| Monoclonal | |
| PE/ATTO 594 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 888111 | |
| Flow Cytometry | |
| CD354 antigen, TREM-1Triggering receptor expressed on monocytes 1, triggering receptor expressed on myeloid cells 1, triggering-receptor TREM1 | |
| E. coli-derived recombinant human TREM-1, Ala21-Asn150, Accession # Q9NP99 | |
| 0.1 mL | |
| Signal Transduction | |
| 54210 | |
| Store at 4C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2a |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido