missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TREM1 Antibody (6B1) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Código de producto. 30169231
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30169231 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30169231 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP321495JF669

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TREM1 Monoclonal antibody specifically detects TREM1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TREM1
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 6B1
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD354 antigen, TREM-1Triggering receptor expressed on monocytes 1, triggering receptor expressed on myeloid cells 1, triggering-receptor TREM1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human TREM1 fused with IgG
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54210
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.