missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TRDN Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 26607-1-AP-20UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
The TRDN antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human TRDN. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The TRDN antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.Especificaciones
| TRDN | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity purification | |
| RUO | |
| 10345 | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. | |
| Polyclonal Antibody | |
| IgG |
| Western Blot, ELISA | |
| 450 μg/mL | |
| DKFZp779I2253; MGC88285; TDN; TRISK; TRISK51 | |
| Recombinant Protein | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| 39 kDa | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido