Learn More
TRDN Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30233356 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30233356 150 μL 150 microlitros
30236785 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30233356
Marca: Proteintech 266071AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The TRDN antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human TRDN. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The TRDN antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Specifications
Antígeno TRDN
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 450 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes DKFZp779I2253; MGC88285; TDN; TRISK; TRISK51
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10345
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 39 kDa
Tipo de producto Polyclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG