Learn More
IKA™ Trayster Digital
GREENER_CHOICE
Código de producto. 13437669 Tienda IKA Productos
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
De 0 a 80 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 13437669
Marca: IKA™ 0004006000
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Agitador de varilla digital con rotación vertical para una mezcla suave pero eficaz con velocidad infinitamente ajustable.
  • Ideal para muestras biológicas, especialmente muestras de sangre.
  • Adecuado para separar y mezclar procesos de polvo y líquido Muestras en tubos Eppendorf y tubos Greiner de hasta 50 ml.
  • Los accesorios, fácilmente extraíbles, permiten una limpieza rápida y sencilla del unidad de muestras derramadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Intervalo de velocidad De 0 a 80 rpm
Requisitos eléctricos 100/240 V, 24 V CC, 50-60 Hz, 1 A
Tensión 100/240 V
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 50 °C
Amperaje 1 A
Certificaciones/conformidad IP 21 DIN EN 60529
Frecuencia 50/60 Hz
Fondo (métrico) 140 mm
Anchura (métrico) 460 mm
Tipo de controlador 1rpm
Modelo Trayster digital
Rango de humedad 80 %
Intervalo del temporizador De 1 a 5999 min
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.