Learn More
IKA™ Conceptos básicos de Trayster
GREENER_CHOICE
Código de producto. 13417669 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
De 0 rpm a 20 rpm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Intervalo de velocidad unitSize
13417669 De 0 rpm a 20 rpm 1 PCS
1 options
Código de producto. 13417669
Marca: IKA™ 0004005000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Agitador Trayster Basic Overhead con rotación vertical para una mezcla suave pero eficaz a una velocidad fija.
  • Ideal para muestras biológicas, especialmente muestras de sangre.
  • Adecuado para separar y mezclar procesos de polvo y líquido Muestras en tubos Eppendorf y tubos Greiner de hasta 50 ml.
  • Los accesorios, fácilmente extraíbles, permiten una limpieza rápida y sencilla del unidad de muestras derramadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo de velocidad De 0 rpm a 20 rpm
Requisitos eléctricos 100/240 V, 24 V CC, 50-60 Hz, 1 A
Tensión 100/240 V
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 50 °C
Amperaje 1 A
Certificaciones/conformidad IP 21 DIN EN 60529
Frecuencia 50/60 Hz
Fondo (métrico) 140 mm
Anchura (métrico) 460 mm
Modelo Trayster básico
Rango de humedad 80 %