Learn More
JULABO™ Bandeja portadora estándar para matraces Erlenmeyer
Click to view available options
Admite:
11 matraces Erlenmeyer, de 250 a 300 ml
15 Matraces Erlenmeyer, 200 ml
32 Matraces Erlenmeyer, 50 ml
45 Matraces Erlenmeyer, 25 ml
5 Matraces Erlenmeyer, 1000 ml
8 Matraces Erlenmeyer, 500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Construcción de metal
- Para uso con JULABO™ SW22/SW23
- Varios tamaños disponibles
- Elija un modelo que contenga hasta 5 matraces Erlenmeyer de 1000 ml o 45 de 25 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Baño de agua con agitación SW22, SW23 |
| Tipo | Bandeja portadora |
| Admite | 15 Matraces Erlenmeyer, 200 ml |