Learn More
JULABO™ Bandejas portadoras completas con gradilla para tubos de ensayo
Click to view available options
Admite:
240 tubos, 100 × 16/17 mm de diámetro
360 tubos de ensayo de 12/13 mm de diámetro
360 tubos, 30 mm × 11/12 mm de diámetro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Bandeja con 4 gradillas de tubos
- Construcción de metal
- Resiste temperaturas de hasta 80 °C
- Para uso con baños de agua con agitación JULABO™ SW22 / SW23
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Baño de agua con agitación SW22, SW23 |
| Tipo | Bandeja portadora |
| Admite | 240 tubos, 100 × 16/17 mm de diámetro |
| Incluye | 4 gradillas |