Learn More
Thermo Scientific™ Trays for Precision™ Water Baths
Código de producto. p-6474923 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo:
Bandeja de tubos
Bandeja para matraces
Para utilizar con (equipo):
Baño de agua con agitación Precision de 15 l
Baño de agua con agitación Precision de 27 l
Baños de agua con agitación Precision
Tamaño:
25 mL
50 mL
De 13 a 25 mm
L
S
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15325917
Marca: Thermo Scientific™ 3161597
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Hold test tubes and flasks in place with trays for Precision water baths.
Hold test tubes and flasks in place with trays for Thermo Scientific™ Precision™ water baths.
Bandeja de tubos de ensayo
  • Medidas 5 x 10,2 pulg. (12,7 x 25,9 cm)
  • Admite tubos de ensayo de 10-13 a 25 mm
Bandejas para matraces
  • Medidas: 12,7 x 25,9 cm (5 x 10,2 pulg).
  • La bandeja para matraces de 25 ml admite 18 pinzas
  • La bandeja para matraces de 50 ml admite 10 pinzas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 ml, 50 ml
Para utilizar con (equipo) Baños de agua con agitación Precision
Movimiento de agitación Recíproco
Tipo Bandeja de tubos
Material Acero inoxidable
Tamaño De 13 a 25 mm