Learn More
Thermo Scientific™ Trays for Precision™ Water Baths
Código de producto. 15325927 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Bandeja de tubos
Bandeja para matraces
Para utilizar con (equipo):
Baño de agua con agitación Precision de 15 l
Baño de agua con agitación Precision de 27 l
Baños de agua con agitación Precision
Tamaño:
25 mL
50 mL
De 13 a 25 mm
L
S
Conditionnement:
cada uno
Code produit. Tipo Para utilizar con (equipo) Tamaño unitSize
15325927 Bandeja para matraces Baño de agua con agitación Precision de 15 l S cada uno
15325917 Bandeja de tubos Baños de agua con agitación Precision De 13 a 25 mm cada uno
15335917 Bandeja para matraces Baños de agua con agitación Precision 25 mL cada uno
15345917 Bandeja para matraces Baños de agua con agitación Precision 50 mL cada uno
15335927 Bandeja para matraces Baño de agua con agitación Precision de 27 l L cada uno
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15325927
Marque: Thermo Scientific™ 3164716
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Hold test tubes and flasks in place with trays for Precision water baths.
Hold test tubes and flasks in place with trays for Thermo Scientific™ Precision™ water baths.
Bandeja de tubos de ensayo
  • Medidas 5 x 10,2 pulg. (12,7 x 25,9 cm)
  • Admite tubos de ensayo de 10-13 a 25 mm
Bandejas para matraces
  • Medidas: 12,7 x 25,9 cm (5 x 10,2 pulg).
  • La bandeja para matraces de 25 ml admite 18 pinzas
  • La bandeja para matraces de 50 ml admite 10 pinzas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacidad (métrico) 25 ml, 50 ml
Para utilizar con (equipo) Baño de agua con agitación Precision de 15 l
Movimiento de agitación Recíproco
Tipo Bandeja para matraces
Material Acero inoxidable
Tamaño S
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.