Learn More
Traxoprodil, MedChemExpress
Código de producto. 16465457
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16465457 50 mg 50 miligramos
16480479 10 mg 10 miligramos
16459396 100 mg 100 miligramos
16422698 5 mg 5 miligramos
16414136 25 mg 25 miligramos
5 options
Código de producto. 16465457
Marca: Medchem Express HYW018061
MedChemExpress Traxoprodil (CP101,606) is a potent and selective NMDA antagonist and protect hippocampal neurons with an IC50 of 10 nM.
Traxoprodil (CP101,606) is a potent and selective NMDA antagonist and protect hippocampal neurons with an IC50 of 10 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Traxoprodil
CAS 134234-12-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H25NO3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (190.89 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.31 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES OC1(C2=CC=CC=C2)CCN([C@@H](C)[C@@H](O)C3=CC=C(O)C=C3)CC1
Peso molecular (g/mol) 327.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.42
Porcentaje de pureza 98.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration