missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Traxoprodil, MedChemExpress

Código de producto. 16459396
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16459396 100 mg 100 miligramos
16480479 10 mg 10 miligramos
16465457 50 mg 50 miligramos
16422698 5 mg 5 miligramos
16414136 25 mg 25 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16459396

Marca: Medchem Express HYW018061

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Traxoprodil (CP101,606) is a potent and selective NMDA antagonist and protect hippocampal neurons with an IC50 of 10 nM.

Traxoprodil (CP101,606) is a potent and selective NMDA antagonist and protect hippocampal neurons with an IC50 of 10 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Traxoprodil
CAS 134234-12-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H25NO3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (190.89 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.31 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES OC1(C2=CC=CC=C2)CCN([C@@H](C)[C@@H](O)C3=CC=C(O)C=C3)CC1
Peso molecular (g/mol) 327.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.42
Porcentaje de pureza 98.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.