Learn More
Trastuzumab Mouse, Unconjugated, Monoclonal Antibody, AcroBiosystems
Descripción
Trastuzumab Monoclonal antibody specifically detects Trastuzumab.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Trastuzumab |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Human (HEK293) |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | RUO |
| Primario o secundario | Primary |
| Contenido y almacenamiento | -20°C |