Learn More
Trastuzumab Mouse, Unconjugated, Monoclonal Antibody, AcroBiosystems
Código de producto. 16498119
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498119 100 μg 100 microgramos
16408129 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16498119 Proveedor ACROBiosystems N.º de proveedor TRBY5b100ug
Mouse Monoclonal Antibody
Trastuzumab Monoclonal antibody specifically detects Trastuzumab.
Especificaciones
Antígeno Trastuzumab
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Human (HEK293)
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Contenido y almacenamiento -20°C