missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TRAPPC12 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17834320
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17834320 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17834320 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5139802

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Gently mix before use. Optimal concentrations and conditions for each application should be determined by the user. Immunogen sequence: VMYSMANCLL LMKDYVLAVE AYHSVIKYYP EQEPQLLSGI GRISLQIGDI KTAEKYFQDV EKVTQKLDGL QGKI Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Rat - 93%, Mouse - 93%.

Component of the TRAPP complex, which is involved in endoplasmic reticulum to Golgi apparatus trafficking at a very early stage (PubMed:21525244, PubMed:28777934). Also plays a role in chromosome congression, kinetochore assembly and stability and controls the recruitment of CENPE to the kinetochores (PubMed:25918224). [UniProt].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRAPPC12
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica TRAPPC12
N.º de referencia del gen Q8WVT3
Alias de gen CGI-87; tetratricopeptide repeat domain 15; tetratricopeptide repeat protein 15; TPR repeat protein 15; Trafficking of membranes and mitosis; trafficking protein particle complex 12; trafficking protein particle complex subunit 12; TRAMM; TRAPPC12; TTC15; TTC-15
Símbolos de los genes TRAPPC12
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human TRAPPC12. Recombinant protein control fragment (Product #RP-108842).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51112
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.