Learn More
TRAP1 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30236387 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30236387 150 μL 150 microlitros
30233805 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30236387
Marca: Proteintech 676931IG150UL
Mouse Monoclonal Antibody
The TRAP1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human TRAP1. This antibody recognizes human, mouse antigen. The TRAP1 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno TRAP1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1H5D4
Concentración 500 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes HSP75; HSP90L
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10131
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 70-75 kDa
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1