missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Transthyretin Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Invitrogen™ PA535315

Código de producto. 15348034

  • 582.00€ / 400 microlitros

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

This antibody is predicted to react with non-human primate based on sequence homology.

Transthyretin (TTR), generally called prealbumin, is a plasma protein that plays an important role in physiology such as a transporter of hormone thyroxine and retinal-binding protein. After produced primarily in the liver, TTR is excreted into the plasma. TTR represents a disproportionate fraction (25%) of CSF protein, prompting the suggestion that it is either selectively transported across the blood-CSF barrier or synthesized de novo within the central nervous system. Transthyretin is a constituent found to the neuritic plaques, neurofibrillary tangles, and microangiopathic lesions of senile cerebral amyloid. It has been reported that more than 40 different mutations in the TTR gene associated with amyloid deposition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

Transthyretin
Polyclonal
Unconjugated
TTR
AA408768; AI787086; Amyloidosis I; ATTR; carpal tunnel syndrome 1; CTS; CTS1; D17860; epididymis luminal protein 111; HEL111; HsT2651; Lr1; PALB; prealbumin; pre-albumin; prealbumin, amyloidosis type I; Tbpa; thyroxine-binding prealbumin; transthyretin; Tt; TTR
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
24856, 7276
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
0.5 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
P02766, P02767
TTR
KLH conjugated synthetic peptide between 71-98 amino acids from the C-terminal region of human TTR.
400 μL
Primary
Human, Rat
Antibody
IgG
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado