missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Transthyretin Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HL1823)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17829535
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17829535 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17829535

Marca: Invitrogen™ MA547192

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Store as concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening vial.

Transthyretin (TTR), generally called prealbumin, is a plasma protein that plays an important role in physiology such as a transporter of hormone thyroxine and retinal-binding protein. After produced primarily in the liver, TTR is excreted into the plasma. TTR represents a disproportionate fraction (25%) of CSF protein, prompting the suggestion that it is either selectively transported across the blood-CSF barrier or synthesized de novo within the central nervous system. Transthyretin is a constituent found to the neuritic plaques, neurofibrillary tangles, and microangiopathic lesions of senile cerebral amyloid. It has been reported that more than 40 different mutations in the TTR gene associated with amyloid deposition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Transthyretin
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon HL1823
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica TTR
N.º de referencia del gen P02766, P02767, P07309
Alias de gen AA408768; AI787086; Amyloidosis I; ATTR; carpal tunnel syndrome 1; CTS; CTS1; D17860; epididymis luminal protein 111; HEL111; HsT2651; Lr1; PALB; prealbumin; pre-albumin; prealbumin, amyloidosis type I; Tbpa; thyroxine-binding prealbumin; transthyretin; Tt; TTR
Símbolos de los genes TTR
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Full lenngth human Prealbumin.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22139, 24856, 7276
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.