Learn More
Corning™ Transport Medium
Código de producto. 16645562
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 ml
1 L
Tamaño de la unidad:
600 ml
paquete de 6
Código de producto. 16645562
Marca: Corning™ 25500CI
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Corning™ Transport Medium es una solución isotónica de pH neutro que contiene proteínas protectoras, antibióticos para prevenir el crecimiento microbiano y la contaminación
  • Esta solución isotónica de pH neutro contiene proteínas protectoras/antibióticos para prevenir el crecimiento microbiano, y antimicótico para prevenir la contaminación por hongos y levaduras
  • Únicamente para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores
  • No diseñado para el uso directo en seres humanos o animales.
  • Formulado utilizando las concentraciones de ingredientes finales descritas en la preparación del medio de transporte viral de los CDC (SOP n.º: DSR-052-01)
  • La formulación contiene solución salina equilibrada de Hanks con Ca y Mg (sin rojo fenol), 2 % de suero fetal bovino inactivado por calor, 100 μg/ml de gentamicina y 0,5 μg/ml de anfotericina B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Formulado de acuerdo con las directrices de preparación de Transport Medium viral de los CDC
Para utilizar con (aplicación) Investigación, aplicaciones de fabricación
Cantidad 6/caja
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Volumen (métrico) 100 ml