Learn More
Masterflex™ Tubos de vinilo transparente
Código de producto. 15320614
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
3,2 mm
12,8 mm
25,4 mm
Tamaño de la unidad:
50 pies
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
15320614 25,4 mm 50 pies
13024847 3,2 mm cada uno
15330614 12,8 mm 50 pies
3 options
Código de producto. 15320614
Marca: Masterflex™ 0640536
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
Certificaciones/conformidad Compatible con GMP
Diámetro interior (métrico) 25,4 mm
Material Vinilo
Diámetro exterior (imperial) 31,8 mm
Longitud global (métrico) 15,24 m
Grosor (métrico) 3,2 mm
Para utilizar con (aplicación) Uso de laboratorio general
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -43 °C
Cantidad de embalaje 1/pack
Color Transparente
Presión máxima 23 psi
Max. Operating Temperature (Metric) de 82 °C
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto