Learn More
Deutsch Neumann™ Tubos de policloruro de vinilo (PVC) transparente
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
12 mm
13 mm
16 mm
18 mm
19 mm
Diámetro exterior (imperial):
5 mm
6 mm
8 mm
9mm
10 mm
11 mm
16 mm
20 mm
22 mm
24 mm
27 mm
Longitud global (métrico):
100 m
50 m
50 m
Tamaño de la unidad:
1 metro
100 metros
50 metros
paquete de 100
Descripción
- Transparente
- Resistente al calor hasta 60 °C
- Gran flexibilidad y resistencia química
- Excelente resistencia a la abrasión, liso por dentro y por fuera
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2008 |
| Diámetro interior (métrico) | 6 mm |
| Material | PVC |
| Diámetro exterior (imperial) | 8 mm |
| Longitud global (métrico) | 100 m |
| Grosor (métrico) | 1 mm |
| Cantidad de embalaje | 1 Unidad |
| Color | Transparente |