Learn More
Deutsch Neumann™ Tubos de policloruro de vinilo (PVC) transparente
Código de producto. 10248690
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
12 mm
13 mm
16 mm
18 mm
19 mm
Diámetro exterior (imperial):
5 mm
6 mm
8 mm
9mm
10 mm
11 mm
16 mm
20 mm
22 mm
24 mm
27 mm
Longitud global (métrico):
100 m
50 m
50 m
Tamaño de la unidad:
1 metro
100 metros
50 metros
paquete de 100
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Longitud global (métrico) unitSize
10248690 19 mm 27 mm 50 m 1 metro
10360333 6 mm 8 mm 100 m 100 metros
10566784 6 mm 9mm 100 m paquete de 100
10086301 6 mm 10 mm 50 m 1 metro
10654903 18 mm 22 mm 50 m 50 metros
10340631 13 mm 20 mm 50 m 1 metro
12325303 16 mm 24 mm 50 m 50 metros
15942921 19 mm 27 mm 50 m 50 metros
10219182 8 mm 11 mm 50 m 50 metros
10084013 12 mm 16 mm 50 m 50 metros
10071544 3 mm 5 mm 100 m 100 metros
10256944 4 mm 6 mm 100 m paquete de 100
10184994 5 mm 8 mm 100 m 100 metros
10623015 7 mm 10 mm 50 m 50 metros
10366702 7 mm 11 mm 50 m 50 metros
17851530 7 mm 10 mm 100 m 100 metros
16 options
Código de producto. 10248690
Marca: Deutsch Neumann™ 3511927
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Excelente opción para visualizar el flujo de líquidos. Los tubos de PVC transparentes Deutsch Neumann™ son sólidos pero ligeros y aptos para uso general en el laboratorio.
  • Transparente
  • Resistente al calor hasta 60 °C
  • Gran flexibilidad y resistencia química
  • Excelente resistencia a la abrasión, liso por dentro y por fuera
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2008
Diámetro interior (métrico) 19 mm
Material PVC
Diámetro exterior (imperial) 27 mm
Longitud global (métrico) 50 m
Grosor (métrico) 4 mm
Cantidad de embalaje 1 unidad
Color Transparente
Presión máxima 12 bar a 20 °C