Learn More
Deutsch Neumann™ Tubos de PVC
Código de producto. p-8003108
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
8 mm
9 mm
10 mm
Diámetro exterior (imperial):
12 mm
13 mm
14 mm
Tamaño de la unidad:
5 M
50 M
50 metros
Código de producto. 10544454
Marca: Deutsch Neumann™ 3500812
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Proporcionan una resistencia excelente a una amplia variedad de productos químicos, así como al aceite y al benceno. Los tubos de PVC Deutsch Neumann son sólidos pero ligeros y aptos para uso general en el laboratorio.
  • Transparente
  • Resisten el calor hasta 60 °C
  • Disponibles con amplia red de refuerzo
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 8 mm
Material PVC
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Longitud global (métrico) 5 m
Grosor (métrico) 2 mm
Cantidad de embalaje 1 unidad
Color Transparente