Learn More
Deutsch Neumann™ Tubos de PVC
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
8 mm
9 mm
10 mm
Diámetro exterior (imperial):
12 mm
13 mm
14 mm
Tamaño de la unidad:
5 M
50 M
50 metros
Descripción
- Transparente
- Resisten el calor hasta 60 °C
- Disponibles con amplia red de refuerzo
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 8 mm |
| Material | PVC |
| Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
| Longitud global (métrico) | 5 m |
| Grosor (métrico) | 2 mm |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Color | Transparente |