Learn More
Deutsch Neumann™ Tubos de PVC
Código de producto. 10217494
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
8 mm
9 mm
10 mm
Diámetro exterior (imperial):
12 mm
13 mm
14 mm
Tamaño de la unidad:
5 M
50 M
50 metros
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
10217494 8 mm 12 mm 50 metros
10544454 8 mm 12 mm 5 M
10753354 10 mm 14 mm 50 M
10326584 9 mm 13 mm 50 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10217494 Proveedor Deutsch Neumann™ N.º de proveedor 3500812
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionan una resistencia excelente a una amplia variedad de productos químicos, así como al aceite y al benceno. Los tubos de PVC Deutsch Neumann son sólidos pero ligeros y aptos para uso general en el laboratorio.
  • Transparente
  • Resisten el calor hasta 60 °C
  • Disponibles con amplia red de refuerzo
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 8 mm
Material PVC
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Longitud global (métrico) 5 m
Grosor (métrico) 2 mm
Cantidad de embalaje 1 unidad
Color Transparente