Learn More
Kartell™ Tubos flexibles K30 de PVC transparente
Código de producto. 10556901
Change view
Click to view available options
Descripción:
3 x 5 mm
4 x 6 mm
5 x 8 mm
12 x 17 mm
Tamaño de la unidad:
20 metros
paquete de 20
Código de producto. Descripción unitSize
10556901 12 x 17 mm 20 metros
10480522 3 x 5 mm 20 metros
12583397 4 x 6 mm 20 metros
10134481 5 x 8 mm paquete de 20
4 options
Código de producto. 10556901
Marca: Kartell™ 0389600
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Flexible and transparent hoses for liquids transfer.
  • Fabricadas con PVC atóxico
  • Sin cadmio
  • Temperatura de 50 °C
Especificaciones
Descripción 12 x 17 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material PVC
Longitud global (métrico) 20 m
Para utilizar con (aplicación) Adecuadas para la transferencia de líquidos
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -5 °C
Cantidad de embalaje 1/pack
Color Transparente
Flexibility Los tubos
Max. Operating Temperature (Metric) de 50 °C