Learn More
Buerkle™ Tubos de policloruro de vinilo (PTFE) transparente
Código de producto. p-8003098 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1 mm
1mm
2 mm
3 mm
3 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Longitud global (métrico):
5 m
50 m
50 m
5 m
Tamaño de la unidad:
1 rollo
5 M
5 metros
50 metros
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Longitud global (métrico) unitSize
17230634 2 mm 5 m 1 rollo
10499595 3 mm 50 m 50 metros
17250634 2 mm 50 m 1 rollo
15728487 10 mm 5 m 5 metros
17240634 3 mm 5 m 1 rollo
10022082 8 mm 5 m 5 metros
15723282 8 mm 5 m cada uno
10442752 6 mm 5 m 5 M
10483273 4 mm 5 m 5 metros
10106372 1mm 5 m 5 metros
10023882 6 mm 50 m 50 metros
10443732 4 mm 50 m 50 metros
10316492 1 mm 50 m 50 metros
13 options
Las cifras de presión son valores máximos (presión de ruptura) en condiciones ambientales óptimas.El usuario es responsable de determinar cualquier idoneidad.
Código de producto. 17230634
Marca: Buerkle™ 88040204
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las cifras de presión son valores máximos (presión de ruptura) en condiciones ambientales óptimas.El usuario es responsable de determinar cualquier idoneidad.
Utilice tubos de PTFE transparentes Buerkle™ en el laboratorio. Con una excelente resistencia química, estos tubos pueden soportar temperaturas de - 200 a + 260 °C y cantidades variables de presión. Son ideales para aplicaciones de cromatografía líquida.
  • Resisten temperaturas de -200 a +260 °C
  • Esterilizable en autoclave
  • Politetrafluoroetileno (PTFE)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad RoHs
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 2 mm
Material PTFE
Diámetro exterior (imperial) 4 mm
Longitud global (métrico) 5 m
Grosor (imperial) 39,37 mil
Grosor (métrico) 1 mm
Para utilizar con Industrial, laboratorio
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -200 °C
Propiedades de resistencia Resistentes a sustancias químicas
Esterilidad Non-sterile
Color Transparente
Dureza 55 (Shore D)
Presión máxima 120 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C
Tipo de producto PTFE Tubing