Descripción
- Resisten temperaturas de -200 a +260 °C
- Esterilizable en autoclave
- Politetrafluoroetileno (PTFE)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | RoHs |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 2 mm |
| Material | PTFE |
| Diámetro exterior (imperial) | 4 mm |
| Longitud global (métrico) | 50 m |
| Grosor (imperial) | 39,37 mil |
| Grosor (métrico) | 1 mm |
| Para utilizar con | Industrial, laboratorio |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -200 °C |
| Mostrar más |