Descripción
- Resisten temperaturas de -200 a +260 °C
- Esterilizable en autoclave
- Politetrafluoroetileno (PTFE)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Diámetro interior (métrico) | 10 mm |
| Material | PTFE |
| Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
| Longitud global (métrico) | 5 m |
| Grosor (métrico) | 1 mm |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -200 °C |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Peso (métrico) | 0.381 kg |
| Color | Transparente |
| Mostrar más |