Learn More
Buerkle™ Tubos de policloruro de vinilo (PTFE) transparente
Código de producto. 10499595 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1 mm
1mm
2 mm
3 mm
3 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Longitud global (métrico):
5 m
50 m
50 m
5 m
Tamaño de la unidad:
1 rollo
5 M
5 metros
50 metros
cada uno
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Longitud global (métrico) unitSize
10499595 3 mm 50 m 50 metros
17230634 2 mm 5 m 1 rollo
17250634 2 mm 50 m 1 rollo
15728487 10 mm 5 m 5 metros
17240634 3 mm 5 m 1 rollo
10022082 8 mm 5 m 5 metros
15723282 8 mm 5 m cada uno
10442752 6 mm 5 m 5 M
10483273 4 mm 5 m 5 metros
10106372 1mm 5 m 5 metros
10023882 6 mm 50 m 50 metros
10443732 4 mm 50 m 50 metros
10316492 1 mm 50 m 50 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Las cifras de presión son valores máximos (presión de ruptura) en condiciones ambientales óptimas.El usuario es responsable de determinar cualquier idoneidad.
Código de producto. 10499595 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 88790305
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las cifras de presión son valores máximos (presión de ruptura) en condiciones ambientales óptimas.El usuario es responsable de determinar cualquier idoneidad.
Utilice tubos de PTFE transparentes Buerkle™ en el laboratorio. Con una excelente resistencia química, estos tubos pueden soportar temperaturas de - 200 a + 260 °C y cantidades variables de presión. Son ideales para aplicaciones de cromatografía líquida.
  • Resisten temperaturas de -200 a +260 °C
  • Esterilizable en autoclave
  • Politetrafluoroetileno (PTFE)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad RoHS
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Diámetro interior (métrico) 3 mm
Material PTFE
Diámetro exterior (imperial) 5 mm
Longitud global (métrico) 50 m
Grosor (métrico) 1 mm
Para utilizar con Industrial, Laboratory
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -200 °C
Propiedades de resistencia Chemical-Resistant
Esterilidad Non-sterile
Color Transparente
Dureza 55 (Shore D)
Presión máxima 80 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 260°C
Tipo de producto PTFE Tubing