Learn More
VITLAB™ Frascos de lavado de seguridad VITsafe™ de polipropileno transparente con boca ancha
Descripción
- Tubo de pulverización de LDPE
- Con tapón de ventilación de color para facilitar la identificación visual
- Huella de seguridad de conformidad con la Directiva (CE) N.º 1272/2008 (GHS):
- Nombre del material en alemán, inglés, francés y español
- Fórmula química, n.º de CAS, pictograma de riesgo, palabra de señal
- Frases de riesgo (frases H), frases de seguridad (frases P), así como el código NFPA
- Prácticamente no tiene fugas ni gotea con el tapón de ventilación
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Material | Polipropileno |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL 45 |
| Color del tapón | Rojo |
| Boca | Ancha |
| Altura (métrico) | 146 mm |
| Tipo de producto | Frasco lavado de seguridad |
| Diámetro (métrico) | 58 mm |