Learn More
Kartell™ Embudo de polipropileno transparente para polvo
BIOPHARMA
Fabricados con polipropileno para ofrecer una mayor resistencia y durabilidad. Los embudos de polipropileno transparente para polvo Kartell™ se han diseñado para canalizar grandes cantidades de polvos o de otros materiales sólidos o líquidos sin restricciones de caudal, segregación o acumulación de polvos.
Marca:  Kartell™ 0016600
23.62 EUR hasta el 2025-12-31
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "24159" para aplicar la oferta.
Código de producto. 12553197
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.60€
    29.76€ / paquete de 5
    Ahorro 2.84€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Fabricados con polipropileno para ofrecer una mayor resistencia y durabilidad. Los embudos de polipropileno transparente para polvo Kartell™ se han diseñado para canalizar grandes cantidades de polvos o de otros materiales sólidos o líquidos sin restricciones de caudal, segregación o acumulación de polvos.
  • Lados con ángulo de 60°
  • La acanaladura externa evita el bloqueo por presión
  • Puede utilizarse con líquidos
  • Esterilizable en autoclave